Learn More
Polyvinylpyrrolidon-Iod-Komplex, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10105000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10105000 100 g 100 Gramm
10730575 500 g 500 Gramm
10474905 2.5 kg 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10105000
Marke: Thermo Scientific Acros 229471000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25655-41-8 | (C6H9NO)nI2 | 364.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25655-41-8
Summenformel (C6H9NO)nI2
Molekulargewicht (g/mol) 364.95
MDL-Nummer MFCD00084483
InChI-Schlüssel CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym povidone iodine, povidone-iodine, betadine, isodine, pvp iodine, pvp-iodine, pvp-i, isobetadyne, bridine, disphex
PubChem CID 410087
IUPAC-Name 1-Ethenylpyrrolidin-2-on;molekulares Jod
SMILES II.*-CC(-*)N1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Braun-rot bis gelb
Verlust bei Trocknung 8% max. (5 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C6H9NO)n·xI
Menge 100 g
Merck Index 15, 7815
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,isopropanol,glycerol;,practically insoluble in acetone
Reinheit (%) 9.0 to 12.0% (available iodine) (on dried substance)
Physikalische Form Pulver