Learn More
Contec™ Polywipe-C Wischtücher
Artikelnummer. 16574970 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Verpackungsmenge:
150/Beutel, 10 Beutel/Karton.
Packungsgröße:
1500 Stück
Artikelnummer. 16574970
Marke: Contec™ PC99B/150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polywipe-C Wischtücher bestehen aus einem 100%igen Polyester-Strickgewebe mit Standardgewicht, das messergeschnitten ist, um eine weiche Kante zu erzeugen.
Die weiche Kante ist ideal für den Einsatz auf kratzempfindlichen Oberflächen. Das Tuch ist chemikalienbeständig und weist außergewöhnlich wenig Partikel und extrahierbare Rückstände auf, was es ideal für die kritische Reinigung macht. Die Tücher werden in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt.
Merkmale und &Vorteile
  • : Empfohlen für Umgebungen der ISO-Klassen 5-8.
  • Die weiche Kante ist ideal für den Einsatz auf kratzempfindlichen Oberflächen.
  • Geringer Partikel- und Extraktgehalt zur Verringerung der Kontaminationsmöglichkeit.
  • Gute Saugfähigkeit macht es mit vielen Lösungsmitteln
  • kompatibel. Abrieb- und chemikalienbeständig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Verpackungsmenge 150/Beutel, 10 Beutel/Karton.
Lage 1-lagig