Learn More
VITLAB™ Pinzetten mit stumpfer Spitze aus POM
Código de producto. 11857910
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
180 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
25 Stück
5 Stück
Código de producto. Länge (metrisch) unitSize
11857910 250 mm 5 Stück
16573642 250 mm 25 Stück
16563642 180 mm 25 Stück
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11857910
Marca: VITLAB™ 68399
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Fassen und halten Sie kleine Objekte einfach und sicher. VITLab™ POM-Pinzette mit stumpfer Spitze bietet eine abgerundete Spitze und ein gerillter Körper für optimalen Halt. Hergestellt aus Polyoxymethylen für hohe Elastizität, Langlebigkeit und chemische Beständigkeit. Packungen mit fünf Pinzetten in zwei Größen sind erhältlich.
Die nicht verriegelbare Daumenpinzette ist so konzipiert, dass sie kleine Objekte erfasst und hält, wo die Finger nicht greifen können oder wenn eine höhere Griffstabilität oder sterile Handhabung erforderlich ist. Diese gelben Polyoxymethylenpinzetten sind für eine optimale Objekthandhabung ausgelegt.
  • Stumpfe, abgerundete Enden sorgen für sicheres Greifen kleiner Objekte
  • Die Rillen an der Außenseite sorgen für optimalen Halt und eine sichere Handhabung
  • Lange Pinzetten (180 und 250 mm) bieten eine gute Reichweite für die Verwendung mit Blotting und Dekantieren
  • Hergestellt aus langlebigem Polyoxymethylen (POM)
    • Bietet hohe Elastizität für einfache Bedienung
    • Kann mit aliphatischen Alkoholen, Äther, Aldehyden, Kohlenwasserstoffen, Ketonen und Alkalien verwendet werden
    • Nicht empfohlen für die Verwendung mit Ester, Säuren und Oxidationsmitteln oder in einer Mikrowelle
  • Kann zur Reinigung/Sterilisation autoklaviert werden (häufiges Autoklavieren kann die mechanische Stabilität verringern)
Especificaciones
Spitzenform Stumpf
Anzahl pro Packung 5/Packung
Material Polyoxymethylen
Länge (metrisch) 250 mm
Produkttyp Pinzette, nicht verriegelnde Spitze
Ausführung Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abfüllen und Umgießen
Modell Rillen auf der Außenseite
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.