Learn More
VITLAB™ Pinzetten mit stumpfer Spitze aus POM
Click to view available options
Länge (metrisch):
180 mm
250 mm
Unit Size:
25 Stück
5 Stück
Description
Die nicht verriegelbare Daumenpinzette ist so konzipiert, dass sie kleine Objekte erfasst und hält, wo die Finger nicht greifen können oder wenn eine höhere Griffstabilität oder sterile Handhabung erforderlich ist. Diese gelben Polyoxymethylenpinzetten sind für eine optimale Objekthandhabung ausgelegt.
- Stumpfe, abgerundete Enden sorgen für sicheres Greifen kleiner Objekte
- Die Rillen an der Außenseite sorgen für optimalen Halt und eine sichere Handhabung
- Lange Pinzetten (180 und 250 mm) bieten eine gute Reichweite für die Verwendung mit Blotting und Dekantieren
- Hergestellt aus langlebigem Polyoxymethylen (POM)
- Bietet hohe Elastizität für einfache Bedienung
- Kann mit aliphatischen Alkoholen, Äther, Aldehyden, Kohlenwasserstoffen, Ketonen und Alkalien verwendet werden
- Nicht empfohlen für die Verwendung mit Ester, Säuren und Oxidationsmitteln oder in einer Mikrowelle
- Kann zur Reinigung/Sterilisation autoklaviert werden (häufiges Autoklavieren kann die mechanische Stabilität verringern)
Specifications
Specifications
| Spitzenform | Stumpf |
| Anzahl pro Packung | 5/Packung |
| Material | POM |
| Länge (metrisch) | 180 mm |
| Produkttyp | Pinzette, nicht verriegelnde Spitze |
| Ausführung | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abfüllen und Umgießen |
| Modell | Rillen auf der Außenseite |