Learn More
Cytiva Motorventil aus POM/FPM/fluoridiertem Gummi/Polyethylen/PFR/Polypropylen
Kann in den Flussweg eingeführt werden, ohne unnötige Mischung oder Probenverdünnung zu verursachen
Marke: Cytiva 19-0016-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09400kg
Beschreibung
Es sind zwei manuelle Niederdruck-Ventilserien erhältlich, darunter die kostengünstige LV-Serie, die für C-Säulensysteme (siehe C-Säulen) und für andere Anwendungen bei Drücken bis zu 3 bar (0.3 MPa,42 psi) ausgelegt.- Eine Auswahl an manuellen und automatisierten Ventilen, um die unterschiedlichsten Leistungsanforderungen zu erfüllen.
- Entwickelt für Biokompatibilität und jahrelange zuverlässige Nutzung. Jedes einzelne kann in den Flussweg eingesetzt werden, ohne unnötige Vermischung oder Probenverdünnung zu verursachen.
Spezifikation
3 bar | |
4 Ports |