missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Pomalidomide-PEG3-C2-NH2 TFA

Artikelnummer. 16496016
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496016 100 mg 100 Milligramm
16491646 500 mg 500 Milligramm
16420186 2 g -
16481309 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16496016 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY128716A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Pomalidomide-PEG3-C2-NH2 TFA is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Pomalidomide based cereblon ligand and 3-unit PEG linker used in PROTAC technology.

Spezifikation

Molekulargewicht 562.49 g/mol
CAS 2414913-97-4
Inhalt und Lagerung 4°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Versandbedingung Room temperature
Menge 100 mg
Synonym Cereblon Ligand-Linker Conjugates 5 TFA ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 30 TFA
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (177.78 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 100 mg/mL (177.78 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 16.67 mg/mL (29.64 mM; Need ultrasonic)
Ziel Dopamine Receptor
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.