missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Pomalidomide-PEG4-C-COOH

Artikelnummer. 16481909
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481909 1 g -
16471906 500 mg 500 Milligramm
16450336 2 g 2 Gramm
16447796 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16481909 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY21930

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Pomalidomide-PEG4-C-COOH is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Pomalidomide based cereblon ligand and 4-unit PEG linker used in PROTAC technology.

Spezifikation

Molekulargewicht 507.49 g/mol
CAS 2097938-44-6
Inhalt und Lagerung 4°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Versandbedingung Room temperature
Menge 1 g
Synonym Cereblon Ligand -Linker Conjugates 1 ∣ E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 1
Löslichkeit DMSO : 50 mg/mL (98.52 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 25 mg/mL (49.26 mM; Need ultrasonic)
Ziel HBV
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.