missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Pomalidomide-PEG4-Ph-NH2
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 540.57 g/mol |
| CAS | 1818885-63-0 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 9 ∣ E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 2 |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 50 mg/mL (92.49 mM) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Ziel | HBV |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?