missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Pomalidomide-PEG4-Ph-NH2

Artikelnummer. 16457826
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16457826 100 mg 100 Milligramm
16451929 1 g -
16420346 2 g -
16411916 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16457826 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY41549

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Pomalidomide-PEG4-Ph-NH2 is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Pomalidomide based cereblon ligand and 4-unit PEG linker used in PROTAC technology.

Spezifikation

Molekulargewicht 540.57 g/mol
CAS 1818885-63-0
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Menge 100 mg
Synonym Cereblon Ligand-Linker Conjugates 9 ∣ E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 2
Löslichkeit DMSO : ≥ 50 mg/mL (92.49 mM) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Ziel HBV
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.