missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PON1 Mouse anti-Human, Clone: OTI2A6, lyophilized, TrueMAB™

Artikelnummer. 17632491
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17632491 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17632491 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. CF502610

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

The paraoxonase (PON) gene-family in humans has three members, PON1, PON2, and PON3, aligned next to each other on the long arm of chromosome 7q21.3-22.1. PON1 of these is synthesized primarily in the liver and a portion is secreted into the plasma, where it is associated with high density lipoproteins (HDL). And It hydrolyzes the active metabolites of several other organophosphorus insecticides (e.g., chlorpyrifos oxon, diazoxon), as well as nerve agents such as sarin, soman and VX (lethal nerve agent). The PON1 polymorphism may be responsible for neurodegeneration and considered to be an independent risk factor for Parkinson′s disease.

Spezifikation

Antigen PON1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2A6
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Gen PON1
Gen-Zugriffsnummer P27169
Gen-Alias ESA, MVCD5, PON
Gensymbole PON1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human PON1 produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5444
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.