Learn More
Ponceau S, 0.2 % V/V Lösg. in 5 % Essigsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425409 500 mL 500 Milliliter
15435409 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425409 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63139.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.68 €
    78.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 17.03 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6226-79-5 | C22H12N4Na4O13S4 | 760.552 g/mol
Ponceau S is used to prepare a stain for rapid reversible detection of protein bands on nitrocellulose or polyvinylidene fluoride membranes, as well as on cellulose acetate membranes. And it is also used as a rapid protein band stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6226-79-5
Summenformel C22H12N4Na4O13S4
Molekulargewicht (g/mol) 760.552
MDL-Nummer MFCD00003892
InChI-Schlüssel VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym ponceau s, acid red 112, ponceau s extra, ponceau red s, unii-t1c2ugs05f, c.i. acid red 112, t1c2ugs05f, 3-hydroxy-4-2-sulfo-4-4-sulfophenylazo phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid sodium salt, c.i. acid red 112, tetrasodium salt, ponceau-s
PubChem CID 11320219
IUPAC-Name Tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2,7-Disulfonat
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ponceau S
Farbe Rot
Konzentration 0.2% v/v soln. in 5% acetic acid
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1mg/ml). Insoluble in ether.
Formelmasse 760.56
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ponceau S, 0.1% v/v soln. in 5% acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, PonceauS