Learn More
Ponceau S, 0.2 % V/V Lösg. in 5 % Essigsäure, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ponceau S is used to prepare a stain for rapid reversible detection of protein bands on nitrocellulose or polyvinylidene fluoride membranes, as well as on cellulose acetate membranes. And it is also used as a rapid protein band stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ponceau S |
| Farbe | Rot |
| Konzentration | 0.2% v/v soln. in 5% acetic acid |
| Menge | 1 L |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1mg/ml). Insoluble in ether. |
| Formelmasse | 760.56 |
Sicherheit und Handhabung
- Ponceau S, 0.1% v/v soln. in 5% acetic acid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, PonceauS