Learn More
Ponceau S, 0.2 % V/V Lösg. in 5 % Essigsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042614
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15425409 500 mL 500 Milliliter
15435409 1 L 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 15425409
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63139.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6226-79-5 | C22H12N4Na4O13S4 | 760.552 g/mol
Ponceau S is used to prepare a stain for rapid reversible detection of protein bands on nitrocellulose or polyvinylidene fluoride membranes, as well as on cellulose acetate membranes. And it is also used as a rapid protein band stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6226-79-5
Summenformel C22H12N4Na4O13S4
Molekulargewicht (g/mol) 760.552
MDL-Nummer MFCD00003892
InChI-Schlüssel VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym ponceau s, acid red 112, ponceau s extra, ponceau red s, unii-t1c2ugs05f, c.i. acid red 112, t1c2ugs05f, 3-hydroxy-4-2-sulfo-4-4-sulfophenylazo phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid sodium salt, c.i. acid red 112, tetrasodium salt, ponceau-s
PubChem CID 11320219
IUPAC-Name Tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2,7-Disulfonat
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ponceau S
Farbe Rot
Konzentration 0.2% v/v soln. in 5% acetic acid
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1mg/ml). Insoluble in ether.
Formelmasse 760.56
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ponceau S, 0.1% v/v soln. in 5% acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, PonceauS