Learn More
Ponceau S, Elektrophorese-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483449 10 g 10 Gramm
15493449 50 g 50 Gramm
15403459 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483449 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60744.09
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Proteinfärbemittel für die Elektrophorese
Ponceau S dye is used to make a stain for rapid reversible staining of protein bands on nitrocellulose or PVDF membranes (Western blots) and also for staining protein on cellulose acetate membranes. It is also suitable for electrophoresis, azo dye for reversible protein staining. This stain can also be used as a fiducial marker in mass spectrometric imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Farbstoff Ponceau S wird zur Herstellung eines Färbmittels für die schnelle reversible Färbung von Proteinbändern auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen (Western Blots) und für die Färbung von Protein auf Celluloseacetat-Membranen verwendet. Er eignet sich zudem für die Elektrophorese, als Azofarbstoff für die reversible Proteinfärbung. Dieses Färbemittel kann auch als Referenzmarker bei der massenspektrometrischen Bildgebung verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 g/l) bei 20 °C. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6226-79-5
Summenformel C22H12N4Na4O13S4
Molekulargewicht (g/mol) 760.552
MDL-Nummer MFCD00003892
InChI-Schlüssel VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym C.I. 27195
PubChem CID 11320219
IUPAC-Name Tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2,7-Disulfonat
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ponceau S
Farbe Braun bis rot
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10g/L) at 20°C. Insoluble in ether.
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 760.58
Güte Elektrophorese
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ponceau S, Electrophoresis Grade
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ponceau S