Learn More
Macherey-Nagel™ PORABLOT NCL Nitrocellulosemembran mit Stützgewebe Format: 200 x 200 mm, (VE=10)
Beschreibung
Informationen zur Membranauswahl und zu den Spezifikationen finden Sie in der Tabelle “Übersicht über die Anwendbarkeit von Porablot-Membranen”.
porablot NCP
Das klassische Transfermedium für Bindungsproteine und Nukleinsäuren. Membranmaterial: 100 % Nitrozellulosemembran-Charakter: hydrophil Porengröße: 0.45 μm Bindungsvermögen: 100 μg/cm2 Anwendungen: Southern, Northern und Western Blotting, Kolonie- und Plaque-Transfer, Punktblotting Auch mit Stützgewebe erhältlich, siehe porablot NCL.
porablot NCL
Das klassische Transfermedium für Bindungsproteine und Nukleinsäuren – das Trägergewebe verhindert Brechen, Reißen oder Schrumpfen. Material: 100 % Nitrozellulose mit inertem Stützgewebe Membrancharakter: hydrophil Porengröße: 0.45 μm Bindungsvermögen: 100 μg/cm2 Anwendungen: Southern, Northern und Western Blotting, Kolonie- und Plaque-Transfer, Punktblotting Auch ohne Stützgewebe erhältlich, siehe porablot NCP.
porablot NY amp
Die amphotere Nylonmembran mit Stützgewebe für eine verbesserte Handhabung. Membranmaterial: Hochreines Nylon mit inertem Stützgewebe Membrancharakter: amphoter (isoelektrischer Punkt bei pH6.5) Porengröße: 0.20 μm Anwendungen: Southern und Northern Blotting, Kolonie- und Plaque-Lifts, Punktblotting Auch mit positiver Oberflächenladung erhältlich, siehe porablot NY plus.
porablot NY plus
Die stark kationische Nylonmembran mit Stützgewebe für eine verbesserte Handhabung. Membranmaterial: Hochreines Nylon mit inertem Stützgewebe Membrancharakter: kationisch (im pH-Bereich von 3 bis 10) Porengröße: 0.45 μm Anwendungen: Southern, Northern und Western Blotting Sehr gut geeignet für Elektro- und Vakuum-Blottingtechnik Auch mit positiver Oberflächenladung erhältlich, siehe porablot NY amp.
porablot PVDF
Die klassische Transfermembran für Western Transfer und Proteinbindungs-Assays. Membranmaterial: Polyvinylidendifluorid (PVDF) Membrancharakter: hydrophob Porengröße: 0.20 μm Bindungsvermögen: 50 μg/cm2 bis 100 μg/cm2 (Für große, kugelförmige Proteine wie Immunglobuline ist die Bindungskapazität für kleinere Peptide entsprechend größer) Anwendungen: Western Blotting, Proteinbindungs-Assays, Proteinsequenzierung
Transfermembranen aus einer Vielzahl von polymeren Materialien mit einem großen Spektrum an Porengrößen und Oberflächenchemie
porablot NCP
Das klassische Transfermedium für Bindungsproteine und Nukleinsäuren. Membranmaterial: 100 % Nitrozellulosemembran-Charakter: hydrophil Porengröße: 0.45 μm Bindungsvermögen: 100 μg/cm2 Anwendungen: Southern, Northern und Western Blotting, Kolonie- und Plaque-Transfer, Punktblotting Auch mit Stützgewebe erhältlich, siehe porablot NCL.
porablot NCL
Das klassische Transfermedium für Bindungsproteine und Nukleinsäuren – das Trägergewebe verhindert Brechen, Reißen oder Schrumpfen. Material: 100 % Nitrozellulose mit inertem Stützgewebe Membrancharakter: hydrophil Porengröße: 0.45 μm Bindungsvermögen: 100 μg/cm2 Anwendungen: Southern, Northern und Western Blotting, Kolonie- und Plaque-Transfer, Punktblotting Auch ohne Stützgewebe erhältlich, siehe porablot NCP.
porablot NY amp
Die amphotere Nylonmembran mit Stützgewebe für eine verbesserte Handhabung. Membranmaterial: Hochreines Nylon mit inertem Stützgewebe Membrancharakter: amphoter (isoelektrischer Punkt bei pH6.5) Porengröße: 0.20 μm Anwendungen: Southern und Northern Blotting, Kolonie- und Plaque-Lifts, Punktblotting Auch mit positiver Oberflächenladung erhältlich, siehe porablot NY plus.
porablot NY plus
Die stark kationische Nylonmembran mit Stützgewebe für eine verbesserte Handhabung. Membranmaterial: Hochreines Nylon mit inertem Stützgewebe Membrancharakter: kationisch (im pH-Bereich von 3 bis 10) Porengröße: 0.45 μm Anwendungen: Southern, Northern und Western Blotting Sehr gut geeignet für Elektro- und Vakuum-Blottingtechnik Auch mit positiver Oberflächenladung erhältlich, siehe porablot NY amp.
porablot PVDF
Die klassische Transfermembran für Western Transfer und Proteinbindungs-Assays. Membranmaterial: Polyvinylidendifluorid (PVDF) Membrancharakter: hydrophob Porengröße: 0.20 μm Bindungsvermögen: 50 μg/cm2 bis 100 μg/cm2 (Für große, kugelförmige Proteine wie Immunglobuline ist die Bindungskapazität für kleinere Peptide entsprechend größer) Anwendungen: Western Blotting, Proteinbindungs-Assays, Proteinsequenzierung
Transfermembranen aus einer Vielzahl von polymeren Materialien mit einem großen Spektrum an Porengrößen und Oberflächenchemie
- Einfache Analyse und Charakterisierung von Biomolekülen
- Erhaltung teurer Testlösungen
- Möglichkeit mehrerer Untersuchungen mit einem Blot
- Konzentration einer Probe mit der Folge einer höheren Nachweisempfindlichkeit
- Praktische Speicherung der Ergebnisse
- Hervorragende Bandauflösung durch die einheitliche, sorgfältig kontrollierte Porenstruktur
- Erhältlich in Sondergrößen – Kontaktieren Sie unseren technische Support für weitere Informationen
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungsvermögen | 100 μg/cm2 |
| Material | Cellulosenitrat |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 200 x 200 mm |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Porablot NCL (200x200, 10 sheets)
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose