Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Schalen
Beschreibung
- Flaches Porzellanbecken mit rundem Boden
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Mit Tülle für einfaches Ausgießen
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Form | Rechteckig |
| Typ | Abdampfschale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labore |
| Ausführung der Innenwände | Glatt |
| Abmessungen (L x B x H) | 70 x 46 x 13 mm |
| Länge (metrisch) | 70 mm |
| Höhe (metrisch) | 13 mm |