Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Schalen
Artikelnummer. 10260961
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
Länge (metrisch):
45 mm
50 mm
70 mm
96 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
10260961 15 mm 50 mm 1 Stück
10509031 10 mm 45 mm 1 Stück
10048160 13 mm 70 mm 1 Stück
10038150 16 mm 96 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10260961 Lieferant Haldenwanger™ Lieferanten-Nr. L 33C/00B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.65 €
    15.99 € / 1 Stück
    Sparen 1.66 €
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellanschalen zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • Flaches Porzellanbecken mit rundem Boden
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Mit Tülle für einfaches Ausgießen
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Form Rechteckig
Typ Abdampfschale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore
Ausführung der Innenwände Glatt
Abmessungen (L x B x H) 50 x 40 x 15 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Höhe (metrisch) 15 mm