Learn More
Rogo-Sampaic Büchner-Trichter aus Porzellan
Beschreibung
- Weißes Porzellan
- Lieferbar für verschiedene Volumen und Filterdurchmesser
- Zu den Anwendungen gehört das Sammeln von rekristallisierten Verbindungen
- Ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 4200 ml |
| Material | Porzellan |
| Durchmesser (metrisch) Platte | 240 mm |
| Durchmesser (metrisch) Scheibe | 240 mm |
| Länge (metrisch) Stiel | 117 mm |
| Menge | 1Each. |
| Produkttyp | Büchner-Trichter |