Learn More
Fisherbrand™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Ausgezeichnet zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor geeignet. Fisherbrand™ Büchner-Trichter aus Porzellan ermöglichen eine schnelle und einfache Druckfiltration.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11717345
  • 1282.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weißes Porzellan
  • Lieferbar für verschiedene Volumen und Filterdurchmesser
  • Zu den Anwendungen gehört das Sammeln von rekristallisierten Verbindungen
  • Ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
10 l
320mm
133mm
Büchner-Trichter
Porzellan
320mm