Learn More
Haldenwanger™ Töpfe aus Porzellan
Artikelnummer. 10751562
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
140 mL
220 mL
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10751562
Marke: Haldenwanger™ L 17/2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
DIN 12907. Innen und aussen glasiert mit Ausnahme des Randes.
Volumen: 400mL
φ/H: 125/70mm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Porzellan
Form Rund
Typ Kasserolle
Größe 2
Höhe (metrisch) 70 mm
Durchmesser (metrisch) 127 mm