Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel
Beschreibung
φ 35, 40, 45 und 70mm nach DIN 12904. Glasiert.
φ: 35mm
φ: 35mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Außendurchmesser (metrisch) | 35mm |
| Product Type | Tiegeldeckel |