Learn More
Porcelaines Avignon™ Porzellan-Tiegeldeckel
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
25mm
33mm
35mm
45mm
55mm
68mm
80mm
Packungsgröße:
6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Außendurchmesser (metrisch) | 45mm |
| Product Type | Tiegeldeckel |