Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel
Artikelnummer. 10311252
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
30mm
40mm
45mm
60mm
75mm
87mm
92mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10311252
Marke: Haldenwanger™ L 79D/4
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Deckel mit Porzellan-Tiegeln. Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel werden aus optimiertem Laborporzellan hergestellt.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Zur Verwendung mit Haldenwanger Porzellantiegel
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Außendurchmesser (metrisch) 60mm
Product Type Tiegeldeckel