Beschreibung
Der Exsikkator-Einsatz ist eine Siebplatte, die das Exsikkatorunterteil in zwei Bereiche abtrennt - im unteren Teil befindet sich ein Trocknungsmittel, im oberen Teil wird die zu trocknende Substanz platziert. Die zu trocknende Substanz wird in einem entsprechenden Gefäß zum Trocknen auf die Siebplatte gestellt.
- Das hitzebeständige Material ermöglicht die Einbringung von heißen Proben in den Exsikkator
- Hergestellt aus hitzebeständigem Material
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 235 mm |
| Material | Porzellan |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trocknung von Materialien |