Learn More
DWK Life Sciences™ Exsikkator-Einsatz aus Porzellan
Artikelnummer. 10325011 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10325011 190 mm 1 Stück
10409542 140 mm 1 Stück
10672062 280 mm 1 Stück
10099820 235 mm 1 Stück
10020091 90 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10325011
Marke: DWK Life Sciences™ 297256103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Exsikkator-Einsatz ist eine Siebplatte auf die die zu trocknende Substanz in einem entsprechenden Gefäß platziert wird.
Der Exsikkator-Einsatz ist eine Siebplatte, die das Exsikkatorunterteil in zwei Bereiche abtrennt - im unteren Teil befindet sich ein Trocknungsmittel, im oberen Teil wird die zu trocknende Substanz platziert. Die zu trocknende Substanz wird in einem entsprechenden Gefäß zum Trocknen auf die Siebplatte gestellt.
  • Das hitzebeständige Material ermöglicht die Einbringung von heißen Proben in den Exsikkator
  • Hergestellt aus hitzebeständigem Material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 190 mm
Material Porzellan
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trocknung von Materialien