Learn More
BRAND™ Exsikkator-Einsatz aus Porzellan
Artikelnummer. 10019710 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
140 mm
190 mm
235 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10019710 190 mm 1 Stück
10589151 140 mm 1 Stück
10044201 235 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10019710 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 65975
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Porzellan. Kann mit Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff verwendet werden.
  • Konstruktion aus Porzellan
  • Zur Verwendung mit Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff
  • Zentrales Loch mit ca. 20 mm Durchmesser
  • Kleine Perforationen, Durchmesser ca. 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 190 mm
Material Porzellan
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Exsikkatoren
Enthält Ersatzteile und Zubehör
Produkttyp Exsikkatorplatte
Menge Je 1