Learn More
Porcelaines Avignon™ Porzellanscheibe
Artikelnummer. 11728413
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
185 mm
235 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11728413
Marke: Porcelaines Avignon™ 13210
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Porcelaines Avignon™ Porzellanscheibe eignet sich für den Fisherbrand Trockner. Diese Probenplatte ist für den Einsatz in einem Exsikkator konzipiert.
  • Scheibe mit Mittelloch
  • 1 pro Packung
  • Für den Gebrauch mit Fisherbrand Trockner
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 185 mm
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Scheibe
Material Porzellan
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Trockner