missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porcelaines Avignon™ Porzellanscheibe

Artikelnummer. 11738413
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
185 mm
235 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11738413

Marke: Porcelaines Avignon™ 13214

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Porcelaines Avignon™ Porzellanscheibe eignet sich für den Fisherbrand Trockner. Diese Probenplatte ist für den Einsatz in einem Exsikkator konzipiert.

  • Scheibe mit Mittelloch
  • 1 pro Packung
  • Für den Gebrauch mit Fisherbrand Trockner

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 235 mm
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Scheibe
Material Porzellan
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Trockner
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt