Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Abdampfschalen
Artikelnummer. 10588922
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
100 mL
110 mL
140 mL
190 mL
220 mL
250 mL
320 mL
350 mL
Höhe (metrisch):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10588922 190 mL 42 mm 1 Stück
10678181 220 mL 45 mm 1 Stück
12025033 110 mL 36 mm 1 Stück
10483571 320 mL 64 mm 1 Stück
12390709 350 mL 65 mm 1 Stück
12380689 30 mL 24 mm 1 Stück
10220372 100 mL 36 mm 1 Stück
12310699 140 mL 40 mm 1 Stück
12320699 250 mL 50 mm 1 Stück
12330699 350 mL 52 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10588922 Lieferant Haldenwanger™ Lieferanten-Nr. 109/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.82 €
    15.16 € / 1 Stück
    Sparen 4.66 €
    23% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellanschalen zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • Flaches Porzellanbecken mit rundem Boden
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Mit Tülle für einfaches Ausgießen
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Bodenform Rund
Kapazität (metrisch) 190 mL
Material Porzellan
Form Runden
Typ Abdampfschale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore
Enthält Ausguss
Ausführung der Innenwände Glatt
Höhe (metrisch) 42 mm
Durchmesser (metrisch) 10 mm