Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Abdampfschalen
Description
Tiefe Form, französische Form, innen und außen glasiert.
Specifications
Specifications
| Bodenform | Rund |
| Kapazität (metrisch) | 190 mL |
| Material | Porzellan |
| Form | Runden |
| Typ | Abdampfschale |
| Ausführung der Innenwände | Glasiert |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 97 mm |