Learn More
Porcelaines Avignon™ GOOCH TIEGEL DURCHMESSER 35MM 35MM
Artikelnummer. 11708463
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
35mm
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11708463
Marke: Porcelaines Avignon™ 11403
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bestellinformation
Außendurchmesser, metrisch
Spezifikation
Material Porzellan
Außendurchmesser (metrisch) 35mm
Höhe (metrisch) 40mm
Product Type Gooch-Tiegel