Learn More
Haldenwanger™ CRISOL GOOCH F/AN.82A T.3
Artikelnummer. 12045103
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12045103
Marke: Haldenwanger™ L 82A/3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellinformation
Außendurchmesser, metrisch
Spezifikation
Material Porzellan
Kapazität (metrisch) 25mL
Außendurchmesser (metrisch) 42mm
Höhe (metrisch) 45mm
Product Type Gooch-Tiegel