Learn More
Karl Hecht™ Halb runde Porzellanabdampfschalen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
75 ml
310 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Ausguss
- Konstruktion aus Porzellan
- DIN 12903
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Halbrund |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 75 ml |
| Material | Porzellan |
| Form | Rund |
| Typ | Abdampfschale |
| Ausführung der Innenwände | Glasiert |
| Höhe (metrisch) | 34 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 80 mm |