Learn More
Karl Hecht™ Halb runde Porzellanabdampfschalen
Beschreibung
- Mit Ausguss
- Konstruktion aus Porzellan
- DIN 12903
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Halbrund |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Porzellan |
| Form | Rund |
| Typ | Abdampfschale |
| Ausführung der Innenwände | Glasiert |
| Höhe (metrisch) | 26 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 70 mm |