Learn More
Karl Hecht™ Halb runde Porzellanabdampfschalen
Artikelnummer. 10033971
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
75 ml
310 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10033971
Marke: Karl Hecht™ 47000012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Innen und außen verglast für eine außergewöhnlich glatte Oberfläche.
  • Mit Ausguss
  • Konstruktion aus Porzellan
  • DIN 12903
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Beschreibung Halbrund
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 310 ml
Material Porzellan
Form Rund
Typ Abdampfschale
Ausführung der Innenwände Glasiert
Höhe (metrisch) 47 mm
Durchmesser (metrisch) 115 mm