Learn More
Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel, hohe Form
Beschreibung
- Hohe Wände
- Beständig gegen hohe Temperaturen und schnelle Temperaturwechsel
- Porzellan
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Kapazität (metrisch) | 6mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25mm |
| Höhe (metrisch) | 18mm |
| Product Type | Tiegel |