Learn More
Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel, hohe Form
Artikelnummer. 11748483
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6mL
14mL
17mL
30mL
80mL
120mL
250 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11748483
Marke: Porcelaines Avignon™ 11207
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel in hoher Ausführung eignen sich zum Erwärmen und Abkühlen von Stoffen im Labor. Sie sind in verschiedenen Füllvolumen lieferbar.
  • Hohe Wände
  • Beständig gegen hohe Temperaturen und schnelle Temperaturwechsel
  • Porzellan
Spezifikation
Material Porzellan
Kapazität (metrisch) 80mL
Außendurchmesser (metrisch) 55mm
Höhe (metrisch) 63mm
Product Type Tiegel