Learn More
Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel, hohe Form
Artikelnummer. p-8008478
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6mL
14mL
17mL
30mL
80mL
120mL
250 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11738483 6mL 6 Stück
11788473 14mL 6 Stück
11798473 17mL 6 Stück
10301124 17mL 6 Stück
10712155 30mL 6 Stück
11718483 30mL 6 Stück
11778473 120mL 6 Stück
11748483 80mL 6 Stück
11708483 250 ml 6 Stück
9 options
Artikelnummer. 11738483
Marke: Porcelaines Avignon™ 11202
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel in hoher Ausführung eignen sich zum Erwärmen und Abkühlen von Stoffen im Labor. Sie sind in verschiedenen Füllvolumen lieferbar.
  • Hohe Wände
  • Beständig gegen hohe Temperaturen und schnelle Temperaturwechsel
  • Porzellan
Spezifikation
Material Porzellan
Kapazität (metrisch) 6mL
Außendurchmesser (metrisch) 25mm
Höhe (metrisch) 18mm
Product Type Tiegel