Learn More
Haldenwanger™ Hirsch-Trichter aus Porzellan
Artikelnummer. 12388567
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Platte:
9 mm
11 mm
13 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Höhe (metrisch):
45 mm
56 mm
Artikelnummer. 12388567
Marke: Haldenwanger™ L 126/4/0A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit perforierter fester Filterplatte
Mit perforierter fester Filterplatte.
Spezifikation
Material Porzellan
Durchmesser (metrisch) Platte 13 mm
Durchmesser (metrisch) Scheibe 13 mm
Enthält Mit fester Filterplatte
Menge 1Each.
Produkttyp Hirsch-Trichter