Learn More
Haldenwanger™ Hirsch-Trichter aus Porzellan
Artikelnummer. 10643371
Click to view available options
Beschreibung:
Größe: 00
Größe: 000
Durchmesser (metrisch) Platte:
17 mm
28 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
52mm
70 mm
Höhe (metrisch):
74 mm
102 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10643371
Marke: Haldenwanger™ L 126/000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus glasiertem Porzellan gewährleistet eine außergewöhnliche thermische und chemische Resistenz. Haldenwanger™ Hirsch-Trichter aus Porzellan eignen sich besonders gut zur schnellen Filtration.
  • Geneigte Seiten
  • Verwendung zur Filterung kleiner Mengen
  • Perforierte feste Filterplatte
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 52mm
Material Porzellan
Höhe (metrisch) 74 mm
Beschreibung Größe: 000
Durchmesser (metrisch) Platte 17 mm
Menge 1Pack.
Produkttyp Hirsch-Trichter