Learn More
Haldenwanger™ Hirsch-Trichter aus Porzellan
Die Konstruktion aus glasiertem Porzellan gewährleistet eine außergewöhnliche thermische und chemische Resistenz. Haldenwanger™ Hirsch-Trichter aus Porzellan eignen sich besonders gut zur schnellen Filtration.
68.26 € - 84.22 €
Spezifikation
Material | Porzellan |
---|---|
Menge | 1/Packung |
Produkttyp | Hirsch-Trichter |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Durchmesser (metrisch) Platte | Oberer Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Durchmesser (metrisch) Platte | Oberer Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10643371
|
Haldenwanger™
126/000 |
Größe: 000 | 17 mm | 52mm | 74 mm |
84.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10485821
|
Haldenwanger™
126/00 |
Größe: 00 | 28 mm | 70 mm | 102 mm |
68.26 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Geneigte Seiten
- Verwendung zur Filterung kleiner Mengen
- Perforierte feste Filterplatte
Spezifikation
Porzellan | |
1/Packung | |
Hirsch-Trichter |