Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Veraschungsschalen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
37 mm
40 mm
42 mm
60 mm
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
40 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
- Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 5 mL |
| Material | Porzellan |
| Form | Rund |
| Typ | Veraschungstiegel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labore |
| Ausführung der Innenwände | Glatt |
| Höhe (metrisch) | 10 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 37 mm |