Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Schmelztiegel, niedrige Form
Artikelnummer. 10067530
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10067530 20mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10067530 Lieferant Haldenwanger™ Lieferanten-Nr. L 79/0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellan-Schmelztiegel mit niedriger Form zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Kapazität (metrisch) 20mL
Außendurchmesser (metrisch) 40mm
Product Type Schmelztiegel