Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel, mittelhohe Form
Artikelnummer. 10539411
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
60mL
150mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10539411 150mL 1 Stück
12316507 150mL 10 Stück
12336497 10mL 10 Stück
12386497 60mL 10 Stück
4 options
Artikelnummer. 10539411
Marke: Haldenwanger™ L 79MF/2
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellan-Schmelztiegel mit mittelhoher Form zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Beschreibung Deckel ist separat erhältlich; siehe 12316497 (79D/2).
Material Porzellan
Kapazität (metrisch) 150mL
Product Type Tiegel