Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel, mittelhohe Form
Artikelnummer. 12316507
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
60mL
150mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12316507 150mL 10 Stück
10539411 150mL 1 Stück
12336497 10mL 10 Stück
12386497 60mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12316507 Lieferant Haldenwanger™ Lieferanten-Nr. L 79MF/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00 €
    191.80 € / 10 Stück
    Sparen 48.20 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellan-Schmelztiegel mit mittelhoher Form zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Beschreibung Deckel ist separat erhältlich; siehe 12316497 (79D/2).
Material Porzellan
Kapazität (metrisch) 150mL
Product Type Tiegel