Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel, mittelhohe Form
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
- Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Kapazität (metrisch) | 60mL |
| Product Type | Tiegel |