Learn More
Heinz Herenz Porcelain Mortar
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
30 ml
70 ml
75 ml
110 mL
160 ml
220 ml
500 ml
650 ml
1.000 ml
2.250 mL
4300 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Beschreibung
- Rough finish
- Porcelain
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Ausführung | Rough |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Produkttyp | Mortar |
| Material | Porcelain |
| Typ | Mortar |