Learn More
Heinz Herenz Porcelain Mortar
Artikelnummer. 30158387
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
30 ml
70 ml
75 ml
110 mL
160 ml
220 ml
500 ml
650 ml
1.000 ml
2.250 mL
4300 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30158387
Marke: Heinz Herenz 1071073
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Porcelain mortar with rough finish.
  • Rough finish
  • Porcelain
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Ausführung Rough
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Mortar
Material Porcelain
Typ Mortar