Learn More
Hecht Karl™ Mörser aus Porzellan
Artikelnummer. p-8004578
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
20mm
70mm
130 mm
150mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10044041 130 mm 1 Stück
10431332 150mm 1 Stück
10565592 20mm -
10175921 70mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10044041
Marke: Hecht Karl™ 47030013
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 300mL
Außendurchmesser (metrisch) 130 mm
Produkttyp Mörtel
Material Porzellan
Höhe (metrisch) 63 mm
Typ Mörser