Learn More
Haldenwanger™ Mörser aus Porzellan
Artikelnummer. 11990897
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11990897 400mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11990897 Lieferant Haldenwanger™ Lieferanten-Nr. L 55/5/RAUH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.50 €
    43.08 € / 1 Stück
    Sparen 32.42 €
    42% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die Konstruktion aus Porzellan gewährleistet eine hohe Verschleißfestigkeit. Haldenwanger™ Mörser aus Porzellan erleichtern dank ihrer rauen Oberfläche das Zerstoßen von Stoffen zu feinem Pulver.
  • Schnabel für einfaches Ausgießen
  • Zum Gebrauch mit Haldenwanger™ Stößel
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen zum Zerdrücken, Zermahlen und Mischen im Labor
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 400mL
Ausführung Innen rau, außen glasiert
Innendurchmesser (metrisch) 125 mm
Produkttyp Mörtel
Material Porzellan